Drukuj
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
SIAL434051-1GEA 447 PLN
SIAL434051-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III)
Formuła: C₃₃H₅₇O₆Tb
MW: 708,727 g/mol
Numer MDL: MFCD00064752
Numer CAS: 15492-51-0