Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III) ≥95%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
42787.02EA 505 PLN InStock
42787.02 42787.04
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III) ≥95%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III)
Intermediate for scandium oxide ceramics
Formuła: C₃₃H₅₇O₆Sc
MW: 594,758 g/mol
Temp. Wrzenia: 275 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00169875
Numer CAS: 15492-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość