Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Dostawca: Alfa Aesar
44003.03EA 339 PLN InStock
44003.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III)
Formuła: C₃₃H₅₇O₆Y
MW: 638,708 g/mol
Temp. topnienia: 170…173 °C
Numer MDL: MFCD00015713
Numer CAS: 15632-39-0
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość