Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₃₃H₅₇O₆Ti
MW: 597,669 g/mol
Temp. Wrzenia: 75 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145466
Numer CAS: 181418-64-4
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g 40621.03
25 g 40621.14
5 g 40621.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Sensitivity Hygroscopic
Formula weight 597.70
CAS No. 181418-64-4
Physical form Crystalline
Boiling point 75°/0.1mm subl.
Molecular formula C33H57O6Ti
MDL No. MFCD00145466
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość