Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₃₃H₅₇CoO₆
MW: 608,735 g/mol
Temp. Wrzenia: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.)
Temp. topnienia: 254…256 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00233617
Numer CAS: 14877-41-9
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g 41280.03
5 g 41280.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Sensitivity Hygroscopic
Melting point 254-256°
Formula weight 608.72
CAS No. 14877-41-9
Czystość 99.9%
Physical form Powder
Odour/scent Odourless
Boiling point 120°/0.5mm subl.
Molecular formula C33H57CoO6
MDL No. MFCD00233617
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość