Drukuj
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
41862.06EA 2750 PLN
41862.06 41862.03 41862.14
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III)
Formuła: C₃₃H₅₇FeO₆
MW: 605,65 g/mol
Temp. Wrzenia: 300 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067465
Numer CAS: 14876-47-2