Drukuj
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
44006.04EA 3360 PLN InStock
44006.04 44006.02
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III)
Formuła: C₃₃H₅₇O₆Ru
MW: 650,872 g/mol
Temp. Wrzenia: 250 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 200…203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00269841
Numer CAS: 38625-54-6
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0