Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Barium hexafluoroacetylacetonate
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
14503.06EA 812 PLN InStock
14503.06 14503.03
Barium hexafluoroacetylacetonate
Barium hexafluoroacetylacetonate
Formuła: C₁₀H₂BaF₁₂O₄
MW: 551,44 g/mol
Temp. topnienia: 220 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075633
Numer CAS: 118131-57-0
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość