Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₅H₇O₂Tl
MW: 303,491 g/mol
Temp. topnienia: 134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013506
Numer CAS: 25955-51-5
Numer WE (dawny EINECS): 238-081-1
Jednostka: 1707
ADR: 6.1,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g 78113.03
5 g 78113.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 134°
Formula weight 303.50
CAS No. 25955-51-5
Czystość 97+%
Physical form Crystalline
Molecular formula C5H7O2Tl
MDL No. MFCD00013506
UN No. 1707
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość