Drukuj
Thallium(I) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Sigma-Aldrich
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA153885-5GEA 0 PLN
SAFA153885-5G
Thallium(I) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Thallium(I) acetylacetonate
Formuła: C₅H₇O₂Tl
MW: 303,491 g/mol
Numer MDL: MFCD00013506
Numer CAS: 25955-51-5
Jednostka: 1707
ADR: 6.1,II