Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
Temp. Wrzenia: 220 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: ∼ 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151019
Numer CAS: 155640-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 238-850-1
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g 14505.03
5 g 14505.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Sensitivity Hygroscopic
Melting point ca 100°
Formula weight 477.64(anhy)
CAS No. 155640-85-0
Solubility Soluble in methanol, acetone, toluene
Physical form Crystalline
Boiling point 220° dec.
Molecular formula Cu(CF3COCHCOCF3)2.xH2O
MDL No. MFCD00151019
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość