Drukuj
Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
42463.03EA 0 PLN
42463.03 42463.14 42463.06
Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Hafnium(IV) acetylacetonate
Formuła: C₂₀H₂₈O₈Hf
Temp. topnienia: 193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044997
Numer CAS: 17475-67-1