Drukuj
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Uwaga
19275.04EA 330 PLN
19275.04
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Formuła: C₂₀H₁₆F₁₂O₈Hf
MW: 790,81 g/mol
Temp. topnienia: 128…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078027
Numer CAS: 17475-68-2