Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)chromium(II) ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₁₈H₂₆Cr
MW: 294,40 g/mol
Temp. topnienia: 106…111 °C
Numer MDL: MFCD01862451
Numer CAS: 82066-37-3
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H27396.03
5 g H27396.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 106-111°
Formula weight 294.41
CAS No. 82066-37-3
Czystość 98+%
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Molecular formula C18H26Cr
MDL No. MFCD01862451
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość