Drukuj
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)manganese(II) ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
H27027.06EA 2960 PLN
H27027.06 H27027.03
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)manganese(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)manganese(II)
Formuła: C₁₈H₂₆Mn
Temp. topnienia: 98…112 °C
Numer MDL: MFCD01862454
Numer CAS: 101932-75-6