Drukuj
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
H27784.03EA 1580 PLN
H27784.03 H27784.06
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II)
Formuła: C₁₈H₂₆Ni
MW: 301,092 g/mol
Temp. topnienia: 107…112 °C
Numer MDL: MFCD01862460
Numer CAS: 79019-60-6