Drukuj
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
44482.14EA 794 PLN
44482.14
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Hexaamminenickel(II) bromide
Formuła: H₁₈Br₂N₆Ni
MW: 320,68 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039935
Numer CAS: 13601-55-3