Drukuj
Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
B23886.03EA 0 PLN
B23886.03 B23886.01
Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Hexaammineruthenium(II) chloride
Formuła: H₁₈Cl₂N₆Ru
MW: 274,16
Temp. topnienia: >300 °C
Numer MDL: MFCD00011477
Numer CAS: 15305-72-3
Numer WE (dawny EINECS): 239-342-2