Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Hexaammineruthenium trichloride ≥98%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
Formuła: H₁₈Cl₃N₆Ru
MW: 309,61 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011478
Numer CAS: 14282-91-8
Numer WE (dawny EINECS): 238-176-8
ADR: 6.1,III
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 250 mg ACRO363342500
Glass bottle 5 g ACRO363340050
Glass bottle 1 g ACRO363340010
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość