Drukuj
Hexaammineruthenium trichloride (≥32,1% Ru)
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
10511.01EA 417 PLN InStock
10511.01 10511.03 10511.06
Hexaammineruthenium trichloride (≥32,1% Ru)
Hexaammineruthenium trichloride
Formuła: H₁₈Cl₃N₆Ru
MW: 309,61 g/mol
Numer MDL: MFCD00011478
Numer CAS: 14282-91-8
Numer WE (dawny EINECS): 238-176-8
ADR: 6.1,III