Drukuj
Reinecke's salt, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Dostawca: Avantor
1388.0025EA 1430 PLN
1388.0025
Reinecke's salt, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Reinecke's salt
Formuła: C₄H₁₀CrN₇S₄
Numer MDL: MFCD00151654
Numer CAS: 13573-16-5
Numer WE (dawny EINECS): 237-003-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Specifications
Assay min. 93.0 %
Insoluble in Dilute HCl max. 0.05 %
Sensitivity passes test