Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
|
Uwaga
|
183687-100GEA
1700
PLN
183687-100G
183687-25G
Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
Reinecke's salt
Formuła:
C₄H₁₀CrN₇S₄ Temp. topnienia: 268-272 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066638 Numer CAS: 13573-16-5 Numer WE (dawny EINECS): 237-003-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 93.0 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.05 % |
Test of sensitivity | complying |