Drukuj
Reinecke's salt ACS
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO423330250EA 411 PLN
ACRO423330250 ACRO423335000 ACRO423331000
Reinecke's salt ACS
Reinecke's salt
Formuła: C₄H₁₀CrN₇S₄
Temp. topnienia: 270 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151654
Numer CAS: 13573-16-5
Numer WE (dawny EINECS): 237-003-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥93.0 %
Sensitivity passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute HCl)