Drukuj
Reinecke's salt monohydrate ≥93.0% ACS
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
87777.14EA 531 PLN
87777.14 87777.22
Reinecke's salt monohydrate ≥93.0% ACS
Reinecke's salt monohydrate
Used to precipitate primary and secondary amines as their ammonium salts
Formuła: C₄H₁₀CrN₇S₄·1H₂O
MW: 354,41 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066638
Numer CAS: 13573-17-6
Numer WE (dawny EINECS): 237-003-3
ADR: 9,III