Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24
Temp. Wrzenia: 272…275 °C
Gęstość: 1,044
Temp. Zapłonu: 134 °C (273 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022338
Numer CAS: 77-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-061-8
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1.000 g B23654.0B
250 g B23654.30
50 g B23654.18
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 206.24
CAS No. 77-83-8
Czystość 98%
Refractive index 1.5050
Flash point 134°(273°F)
Boiling point 272-275°
Molecular formula C12H14O3
MDL No. MFCD00022338
Beilstein reference 12299
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość