Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck Millipore
Formuła: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24
Numer MDL: MFCD00022338
Numer CAS: 77-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-061-8
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 206.24 g/mol
Density 1.092 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate
Hill Formula C12H14O3
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 250 ml 8.14991.0250
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość