Drukuj
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
B23435.14EA 228 PLN
B23435.14 B23435.22
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Formuła: C₇H₁₅N
Temp. Wrzenia: 142…146 °C
Gęstość: 0,830
Temp. Zapłonu: 32 °C (89 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005996
Numer CAS: 35794-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 252-730-6
ADR: 3,III