Chcesz zalogować się jeszcze raz?
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27
Temp. Wrzenia: 140…142 °C (6 mmHg)
Gęstość: 1,056
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023734
Numer CAS: 14813-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 238-881-0
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L16375.03
5 g L16375.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 191.27
CAS No. 14813-01-5
Czystość 99%
Refractive index 1.5480
Flash point >110°(230°F)
Boiling point 140-142°/6mm
Molecular formula C12H17NO
MDL No. MFCD00023734
Beilstein reference 135964
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość