Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Fmoc-L-phenylalanine ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Synonim: Fmoc-Phe-OHN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineN-α-Fmoc-L-Phenylalanine
Formuła: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
Temp. topnienia: 180…185 °C
Numer MDL: MFCD00037128
Numer CAS: 35661-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 252-661-1
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
25 g B21210.14
5 g B21210.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 180-185°
Formula weight 387.44
CAS No. 35661-40-6
Czystość 98+%
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Molecular formula C24H21NO4
MDL No. MFCD00037128
Optical rotation -40° (c=1 in DMF)
Beilstein reference 3597808
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość