Drukuj
tlenek cyrkonu (IV) (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilised, tabletka
Dostawca: Alfa Aesar
Stabilizacja: Stabilised with Ti (10% TiO₂)
45126.14EA 337 PLN
45126.14 45126.06 45126.22
tlenek cyrkonu (IV) (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilised, tabletka
tlenek cyrkonu (IV)
Formuła: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Temp. topnienia: ∼2500 °C
Gęstość: 5,4
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011310
Numer CAS: 1314-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-227-2