Chcesz zalogować się jeszcze raz?
tlenek cyrkonu (IV) (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99.95% (metals basis excluding Hf) stabilised, proszek -325 Mesh
Dostawca: Alfa Aesar
Stabilizacja: Stabilised with Ytria (Y₂O₃) 8%
Formuła: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼5000 °C
Temp. topnienia: ∼2700 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011310
Numer CAS: 1314-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-227-2
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g 45562.22
500 g 45562.36
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point ca 2700°
CAS No. 1314-23-4
Czystość 99.95%
Physical form -325 Mesh Powder
Molecular formula ZrO2 + 8% Y2O3
MDL No. MFCD00145546
Merck reference 14,10180
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość