Drukuj
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
B20755.03EA 738 PLN
B20755.03 B20755.06
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formuła: C₈H₈N₂S
MW: 164,23 g/mol
Temp. topnienia: 83…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00174277
Numer CAS: 1887-60-1