Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Dostawca: Acros Organics
Niebezpieczeństwo
Synonim: BOP-Cl
Formuła: C₆H₈ClN₂O₅P
MW: 254,6 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010077
Numer CAS: 68641-49-6
Jednostka: 1759
ADR: 8,II
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 25 g ACRO310060250
Glass bottle 5 g ACRO310060050
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość