Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Synonim: BOP-Cl
Formuła: C₆H₈ClN₂O₅P
MW: 254,6 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 195 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010077
Numer CAS: 68641-49-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L08775.03
25 g L08775.14
5 g L08775.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point ca 195° dec.
Formula weight 254.57
CAS No. 68641-49-6
Czystość 97%
Molecular formula C6H8ClN2O5P
MDL No. MFCD00010077
UN No. 3261
Beilstein reference 3654596
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość