Drukuj
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Sigma-Aldrich
Synonim: BOP-Cl
SAFA15140-25GEA 0 PLN
SAFA15140-25G SAFA15140-5G
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride, Sigma-Aldrich®
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Formuła: C₆H₈ClN₂O₅P
MW: 254,6 g/mol
Numer MDL: MFCD00010077
Numer CAS: 68641-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II