Drukuj
Cyclohexyldiphenylphosphine 98%
Uwaga
ACRO406100050EA 466 PLN
ACRO406100050 ACRO406100010
Cyclohexyldiphenylphosphine 98%
Cyclohexyldiphenylphosphine
Formuła: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
Temp. topnienia: 53 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046360
Numer CAS: 6372-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-904-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥97.5 %