Drukuj
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
36708.03EA 347 PLN
36708.03 36708.14 36708.22 36708.06
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine
Formuła: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
Temp. topnienia: 58…62 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046360
Numer CAS: 6372-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-904-2