Drukuj
O-Methylisourea hemisulphate 94%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO233030250EA 391 PLN
ACRO233030250 ACRO233032500
O-Methylisourea hemisulphate 94%
O-Methylisourea hemisulphate
Formuła: C₄H₁₄N₄O₆S
MW: 246,24 g/mol
Temp. topnienia: 147…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040594
Numer CAS: 52328-05-9
Numer WE (dawny EINECS): 257-851-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥92 %