Chcesz zalogować się jeszcze raz?
O-Methylisourea hemisulphate ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₂H₆N₂O·0.5H₂SO₄
MW: 123,12 g/mol
Temp. topnienia: 163…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040594
Numer CAS: 52328-05-9
Numer WE (dawny EINECS): 257-851-8
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1.000 g B22036.0B
250 g B22036.30
50 g B22036.18
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 163-167°
Formula weight 123.12
CAS No. 52328-05-9
Czystość 99%
Molecular formula C2H6N2O.0.5H2SO4
MDL No. MFCD00040594
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość