Drukuj
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Dostawca: Acros Organics
Niebezpieczeństwo
ACRO303180250EA 495 PLN
ACRO303180250 ACRO303180050
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formuła: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077413
Numer CAS: 125700-67-6
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥200°C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %