Drukuj
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Dostawca: NOVABIOCHEM (PART OF MB)
Niebezpieczeństwo
01-62-0015-100EA 0 PLN
01-62-0015-100
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formuła: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077413
Numer CAS: 125700-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 423-040-4
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II