Chcesz zalogować się jeszcze raz?
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
MW: 379,2 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 200 °C (temp. rozkładu)
Numer MDL: MFCD00075445
Numer CAS: 94790-37-1
Numer WE (dawny EINECS): 423-020-5
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g B23597.22
25 g B23597.14
5 g B23597.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point ca 200° dec.
Formula weight 379.25
CAS No. 94790-37-1
Czystość 98%
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Molecular formula C11H16F6N5OP
MDL No. MFCD00075445
Beilstein reference 7328329
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość