Drukuj
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Novabiochem® do syntezy
Dostawca: NOVABIOCHEM (PART OF MB)
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
01-62-0010-100EA 0 PLN
8.51006.1000 01-62-0010-100 01-62-0010-25
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Novabiochem® do syntezy
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formuła: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
MW: 379,2 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00075445
Numer CAS: 94790-37-1
Numer WE (dawny EINECS): 423-020-5
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II