Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₂H₅BrO₃
MW: 277,08
Temp. topnienia: 244…246 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00228162
Numer CAS: 24050-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L17683.03
250 mg L17683.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 244-246°
Formula weight 277.08
CAS No. 24050-49-5
Czystość 97%
Molecular formula C12H5BrO3
MDL No. MFCD00228162
Beilstein reference 180001
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość