Chcesz zalogować się jeszcze raz?
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₆H₁₀O
MW: 98,15
Temp. Wrzenia: 118…120 °C (713 mmHg)
Gęstość: 0,968
Temp. Zapłonu: 12 °C (55 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082342
Numer CAS: 279-49-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-998-3
Jednostka: 3271
ADR: 3,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g B22612.22
25 g B22612.14
5 g B22612.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 98.15
CAS No. 279-49-2
Czystość 98%
Refractive index 1.4480
Flash point 12°(55°F)
Boiling point 118-120°/713mm
Molecular formula C6H10O
MDL No. MFCD00082342
UN No. 3271
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość