Drukuj
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALO8704-5GEA 515 PLN
SIALO8704-5G
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, Sigma-Aldrich®
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Formuła: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Numer MDL: MFCD00082342
Numer CAS: 279-49-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-998-3
Jednostka: 3271
ADR: 3,II