Drukuj
Pyridino[3,2-b]pyrazine ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
B22843.02EA 534 PLN
B22843.02 B22843.88
Pyridino[3,2-b]pyrazine ≥98%
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Formuła: C₇H₅N₃
MW: 131,14 g/mol
Temp. topnienia: 142…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006717
Numer CAS: 322-46-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-294-9