Drukuj
Fluorescein diacetate ≥97%, czysty
Dostawca: Acros Organics
ACRO191660050EA 217 PLN
ACRO191660050 ACRO191660250 ACRO191661000
Fluorescein diacetate ≥97%, czysty
Fluorescein diacetate
Formuła: C₂₄H₁₆O₇
Temp. topnienia: 200°C - 205°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005062
Numer CAS: 596-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-877-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200°C to 205°C
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %