Drukuj
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Uwaga
H54942.06EA 2020 PLN
H54942.06
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,30 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01567252
Numer CAS: 39091-00-4