Drukuj
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
H51711.06EA 1820 PLN
H51711.06 H51711.03
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₈N₂O₂S
Temp. topnienia: 224…228 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01316364
Numer CAS: 34418-48-9